Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00595712_m1
          See other PZP GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pzp
          Gene Name:
          pregnancy-zone protein
          Gene Aliases:
          A1m
          Chromosome Location:
          Chr.4: 161804792 - 161850875 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00595712_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pzp
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_145779.2 NP_665722.2 22 - 23 2863 88
          XM_008763310.1 XP_008761532.1 22 - 23 2841 88
          GenBank mRNA FQ209918.1 - 22 - 23 2892 88
          FQ210288.1 - 22 - 23 2892 88
          M77183.1 - 22 - 23 2859 88
          M84000.1 - 22 - 23 2902 88

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400003831.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pzp

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protease inhibitor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          embryo implantation
          negative regulation of endopeptidase activity
          serine-type endopeptidase inhibitor activity
          protein complex binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P214900 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 94686 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 787894 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 305212 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 887059 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 500525 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 610136 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 337737 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 435655 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 92528 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 65741 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 378565 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 940928 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 347772 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 567178 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 697957 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 589115 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 486063 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 78779 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 851484 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 108091 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 459945 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 477340 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 668344 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 65331 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 712712 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 253636 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 752009 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 911281 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 854874 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 633313 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 399307 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 451557 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 118156 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 33892 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 77930 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 135496 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 123853 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P214900 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P214900 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P214900 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P214900 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701617533 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700482911 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 62530 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 85179 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 87901 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701617533 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700482911 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865904 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865875 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865873 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865872 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865888 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865885 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865900 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865878 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865881 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865874 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865889 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865898 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865899 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865893 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865897 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865886 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865876 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865880 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865887 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865903 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865877 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865884 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865871 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865883 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865879 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865892 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865896 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865894 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865882 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865869 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865902 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865895 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865901 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865890 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865891 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10865868 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370547_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370547_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370547_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370547_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400027219.rn.1 TC0400003831.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370547_at - -
          Rat Expression Set 230 1370547_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865868 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA945569_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21725361 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1374242 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_65876 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline