Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00595752_m1
          See other CYP3A18 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cyp3a18
          Gene Name:
          cytochrome P450, family 3, subfamily a, polypeptide 18
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.12: 10636294 - 10684273 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00595752_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Cyp3a18
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_145782.1 NP_665725.1 2 - 3 228 107
          GenBank mRNA D38381.1 - 2 - 3 228 107
          X79991.1 - 2 - 3 228 107

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1200000180.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 P450 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cyp3a18

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxygenase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          oxidation-reduction process
          iron ion binding
          testosterone 16-alpha-hydroxylase activity
          oxidoreductase activity, acting on paired donors, with incorporation or reduction of molecular oxygen, reduced flavin or flavoprotein as one donor, and incorporation of one atom of oxygen
          heme binding
          testosterone 6-beta-hydroxylase activity
          aromatase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P679814 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 805563 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 808815 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 375395 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 549464 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 808275 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 193272 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 120144 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 108263 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 613537 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 104972 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 835550 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 135863 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 639288 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 791197 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 401785 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 304302 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 943169 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 577329 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 305096 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 740609 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 692264 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 784963 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 389708 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 319592 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 566947 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 761408 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 771486 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 219691 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 899664 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 22144 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 38795 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 18381 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 13027 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 97301 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 85238 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 27962 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P679814 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P679814 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P679814 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P679814 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701257404 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 22170 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 25308 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 8763 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 75829 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 59406 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701257404 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760095 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760106 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760098 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760101 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760096 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760099 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760104 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760107 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760102 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760097 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760103 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760100 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760105 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10760094 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398307_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398307_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398307_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398307_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200001244.rn.1 TC1200000180.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1398307_at - -
          Rat Expression Set 230 1398307_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760094 - -
          Rat Genome U34 Set D38381_s_at - -
          Rat Genome U34 Set D38381_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21552006 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1368383 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_66347 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline