Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00596096_m1
          See other LLGL1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Llgl1
          Gene Name:
          lethal giant larvae homolog 1 (Drosophila)
          Gene Aliases:
          LLGL, Llglh, Mgl1, Rgl-1, Rgl1
          Chromosome Location:
          Chr.10: 46940865 - 46955521 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00596096_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Llgl1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq XM_006246518.2 XP_006246580.1 4 - 5 544 59
          XM_006246519.2 XP_006246581.1 4 - 5 544 59
          GenBank mRNA AF356187.1 - 4 - 5 59

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          membrane trafficking regulatory protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein complex assembly
          exocytosis
          Golgi to plasma membrane transport
          axonogenesis
          cortical actin cytoskeleton organization
          maintenance of apical/basal cell polarity
          Rab GTPase binding
          protein kinase binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P100246 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 449355 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 496965 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 496860 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 351281 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 672467 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 711461 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 39210 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 662608 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 149757 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 133860 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P100246 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P100246 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P100246 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P320687 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 51947 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 33740 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10734167 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10734168 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10734173 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10734164 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10734170 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10734156 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10734175 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10734158 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10734172 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10734171 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10734160 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10734159 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10734161 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10734165 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10734169 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10734163 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10734166 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10734157 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10734162 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10734155 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375935_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375935_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1375935_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1375935_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10734155 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI177846_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI230547_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21336842 - -
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21415936 - -
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21625757 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline