Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00596257_m1
          See other TOR1A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tor1a
          Gene Name:
          torsin family 1, member A
          Gene Aliases:
          Dyt1
          Chromosome Location:
          Chr.3: 9800322 - 9807318 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00596257_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tor1a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_153303.2 NP_695215.2 4 - 5 789 73
          GenBank mRNA AY054303.1 - 4 - 5 771 73
          BC078714.1 - 4 - 5 789 7134604 73

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300002840.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tor1a

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          chaperone

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein deneddylation
          response to oxidative stress
          organelle organization
          nuclear envelope organization
          cell adhesion
          neuron projection development
          protein localization to nucleus
          wound healing, spreading of cells
          intermediate filament cytoskeleton organization
          synaptic vesicle transport
          chaperone mediated protein folding requiring cofactor
          protein homooligomerization
          regulation of dopamine uptake involved in synaptic transmission
          chaperone-mediated protein folding
          ER-associated misfolded protein catabolic process
          nuclear membrane organization
          chaperone-mediated protein transport
          positive regulation of synaptic vesicle endocytosis
          regulation of protein localization to cell surface
          protein binding
          ATP binding
          cytoskeletal protein binding
          ATPase activity
          kinesin binding
          misfolded protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P304043 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 670189 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 877668 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 235529 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 701382 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 678963 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 251600 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 180333 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P304043 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P304043 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P304043 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P304043 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10844234 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10844233 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10844232 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10844230 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10844231 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10844229 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375357_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375357_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375357_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375357_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300021706.rn.1 TC0300002840.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300021705.rn.1 TC0300002840.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300021704.rn.1 TC0300002840.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1375357_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1375357_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10844229 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI072675_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21403300 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1369915 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_65733 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline