Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00596555_m1
          See other NALCN GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Nalcn
          Gene Name:
          sodium leak channel, non-selective
          Gene Aliases:
          Vgcnl1
          Chromosome Location:
          Chr.15: 109734092 - 110046729 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00596555_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Nalcn
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_153630.1 NP_705894.1 1826 146
          GenBank mRNA AF078779.1 - 1826 146
          AY555273.1 - 146
          EF427668.1 - 13 - 14 1784 146
          EF492985.1 - 13 - 14 1784 146

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1500002450.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Ion Channel Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Nalcn

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ion channel

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          sperm motility
          regulation of ion transmembrane transport
          sodium ion transmembrane transport
          calcium ion import
          calcium ion transmembrane transport
          membrane depolarization during action potential
          cation transmembrane transport
          voltage-gated ion channel activity
          voltage-gated calcium channel activity
          cation channel activity
          sodium channel activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P018430 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P018437 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 45047 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 679145 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 682466 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 106631 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 469742 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 165371 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 501646 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 697158 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 617573 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 601004 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 708597 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 952257 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 595643 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 892008 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 792926 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 171329 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 848588 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 305823 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 255006 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 158371 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 164492 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 930761 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 317854 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 192989 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 718058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 176276 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 329616 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 896931 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 378342 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 204232 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 418368 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 306268 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 919257 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 469363 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 257276 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 617345 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 59490 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 843848 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 135434 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 766547 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 799981 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 162041 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 702494 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 781907 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 315138 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 8228 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 214538 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 133293 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 869889 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 403252 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 206549 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 35621 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 665747 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 742379 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 206944 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 497026 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 232560 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 280117 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 503945 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 483035 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 824628 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 310044 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 592053 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 126406 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 185771 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 694323 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 889194 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 744831 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 716167 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 930233 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 749485 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 351756 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 813659 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 83646 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 371110 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 622705 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 251311 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 879471 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 617964 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 151337 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 566915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 296137 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 631903 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 796304 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 808334 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 390590 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 606730 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 465066 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 446555 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 25282 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 608122 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 785164 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 437648 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 651620 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 210084 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 881584 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 58141 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 272753 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 254287 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 584945 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 737997 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 964158 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 430591 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 934731 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 351707 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 793790 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 934886 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 39184 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 582368 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 753271 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 421379 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 769479 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 874461 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 434752 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 247695 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 12951 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 589291 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 254980 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 57786 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 131348 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 530114 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 382470 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 102806 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 107269 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 554338 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 163885 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 259531 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 635381 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 506592 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 920086 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 37992 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 1966 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 22660 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 757403 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 938419 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 109997 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 31343 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 518863 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 396804 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 285877 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 22275 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 346835 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 581293 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 558518 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 464947 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 807429 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 174483 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 698252 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 243813 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 639350 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 497997 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 45888 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 41158 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 43618 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 7216 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 87799 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 140054 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 119919 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 169402 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 120443 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 38826 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 40352 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 110630 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 76193 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 159895 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 1264 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 34065 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 103406 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 32184 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 146704 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 51598 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 48754 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 108165 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 108684 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 52965 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 99069 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 170436 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 52335 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 81690 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 150545 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 166104 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 111177 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 154949 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P018437 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P018430 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P018430 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P018437 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P018437 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P018430 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1020482 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 702137951 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 34442 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 23281 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 30569 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 65495 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 36881 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 93789 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 1077 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 14702 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 48198 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 98730 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 78826 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 37392 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 20527 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 72697 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 18377 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 52890 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 80273 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 3097 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 31085 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 71330 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 88588 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 51288 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 64202 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 702137951 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786088 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786067 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786068 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786076 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786075 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786094 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786086 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786096 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786089 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786092 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786063 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786090 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782184 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786079 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786077 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786098 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786071 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786065 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786081 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786064 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786097 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786080 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786099 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786095 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786069 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786074 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786082 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786087 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786083 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786093 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782185 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782182 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782183 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786070 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786072 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786091 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786085 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786084 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786066 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786078 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782186 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10782181 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10786062 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370555_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370555_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370555_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370555_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500016472.rn.1 TC1500002450.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370555_at - -
          Rat Expression Set 230 1370555_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782181 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786062 - -
          Rat Genome U34 Set AF078779_at - -
          Rat Genome U34 Set AF078779_g_at - -
          Rat Genome U34 Set AF078779_at - -
          Rat Genome U34 Set AF078779_g_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21711408 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline