Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00596648_m1
          See other KLHL12 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Klhl12
          Gene Name:
          kelch-like family member 12
          Gene Aliases:
          C3ip1
          Chromosome Location:
          Chr.13: 51280933 - 51314753 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00596648_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Klhl12
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_153730.2 NP_714952.1 3 - 4 572 89
          XM_006249843.2 XP_006249905.1 4 - 5 721 89
          XM_006249844.2 XP_006249906.1 4 - 5 995 89
          XM_006249845.1 XP_006249907.1 4 - 5 701 89
          XM_006249846.2 XP_006249908.1 5 - 6 787 89
          XM_008769539.1 XP_008767761.1 4 - 5 760 89
          XM_008769540.1 XP_008767762.1 5 - 6 615 89
          XM_008769541.1 XP_008767763.1 4 - 5 505 89
          GenBank mRNA AJ133126.1 - 3 - 4 614 89
          BC086983.1 - 4 - 5 702 7133597 89
          FQ210179.1 - 5 - 6 771 89

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1300002271.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Klhl12

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          protein monoubiquitination
          ER to Golgi vesicle-mediated transport
          Wnt signaling pathway
          COPII vesicle coating

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P545928 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 677207 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 374715 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 463436 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 590153 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 711457 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 293029 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 768934 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 423815 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 735300 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 810504 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 480970 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 671915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 180302 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 146209 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 334859 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 53608 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 5018 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 544988 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 652090 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 868155 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 790037 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 150605 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 81200 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 13962 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 93754 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P545928 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P545928 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P545928 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P545928 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 11264 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 6220 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 348 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 9034 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764138 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764129 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764134 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764131 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764135 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764128 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764127 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764136 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764130 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764137 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764133 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764132 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10764126 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300016353.rn.1 TC1300002271.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10764126 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22058574 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1360572 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_64411 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline