Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00597197_m1
          See other PPIF GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ppif
          Gene Name:
          peptidylprolyl isomerase F
          Gene Aliases:
          CyP-D, CypD, PPIase
          Chromosome Location:
          Chr.16: 1979191 - 1985912 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00597197_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ppif
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_172243.1 NP_758443.1 5 - 6 512 126
          GenBank mRNA BC086977.1 - 5 - 6 545 7193156 126
          U68544.1 - 5 - 6 512 126

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1600000024.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ppif

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          chaperone

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein peptidyl-prolyl isomerization
          response to ischemia
          protein folding
          response to oxidative stress
          apoptotic mitochondrial changes
          regulation of proton-transporting ATPase activity, rotational mechanism
          regulation of necrotic cell death
          negative regulation of ATPase activity
          regulation of apoptotic process
          negative regulation of apoptotic process
          regulation of mitochondrial membrane permeability
          necroptotic process
          cellular response to hydrogen peroxide
          cellular response to arsenic-containing substance
          cellular response to calcium ion
          positive regulation of release of cytochrome c from mitochondria
          negative regulation of release of cytochrome c from mitochondria
          negative regulation of oxidative phosphorylation
          regulation of mitochondrial membrane permeability involved in programmed necrotic cell death
          negative regulation of oxidative phosphorylation uncoupler activity
          negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway
          peptidyl-prolyl cis-trans isomerase activity
          protein binding
          cyclosporin A binding
          peptide binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P117248 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P14210 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 560612 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 271157 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 33426 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 870820 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 684336 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 118457 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P14210 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P117248 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P14210 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P117248 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P117248 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P14210 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P14210 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 21743 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786168 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786171 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786169 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786170 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786164 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786166 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786167 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10786163 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370319_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370319_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370319_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370319_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600000151.rn.1 TC1600000024.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600000150.rn.1 TC1600000024.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370319_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370319_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786163 - -
          Rat Genome U34 Set U68544_at - -
          Rat Genome U34 Set U68544_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21649234 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1367133 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_53183 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline