Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00597217_m1
          See other AFM GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Afm
          Gene Name:
          afamin
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.14: 19078678 - 19132217 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00597217_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Afm
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_172320.1 NP_758823.1 9 - 10 1192 82
          XM_008770001.1 XP_008768223.1 9 - 10 1240 82
          GenBank mRNA BC091391.1 - 6 - 7 757 82
          FQ213773.1 - 5 - 6 628 82
          FQ219466.1 - 6 - 7 726 82

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1400001514.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Afm

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transfer/carrier protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          vitamin transport
          vitamin E binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P353446 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 98275 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 908962 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 839154 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 763415 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 369881 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 269969 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 411970 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 595820 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 597993 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 599581 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 537910 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 228578 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 918186 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 5807 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 366923 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 408078 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 372469 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 491826 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 2146 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 132599 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 170468 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 3420 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P353446 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P353446 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P353446 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P353446 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 17896 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 83862 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 79490 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 51884 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10775944 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10775951 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10775937 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10775949 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10775939 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10775945 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10775947 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10775942 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10775940 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10775950 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10775943 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10775941 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10775948 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10775946 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10775938 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10775936 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371266_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371266_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371266_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371266_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400011128.rn.1 TC1400001514.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1371266_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1371266_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10775936 - -
          Rat Genome U34 Set X76456cds_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22042732 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1361321 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_63266 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline