Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00597300_m1
          See other WRNIP1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Wrnip1
          Gene Name:
          Werner helicase interacting protein 1
          Gene Aliases:
          Whip, Wrnip
          Chromosome Location:
          Chr.17: 32933395 - 32953641 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00597300_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Wrnip1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_172332.2 NP_758835.1 3 - 4 1423 67
          GenBank mRNA AY136827.1 - 3 - 4 1327 67
          BC098652.1 - 3 - 4 1423 7306780 67

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1700001673.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Wrnip1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA metabolism protein DNA helicase nucleic acid metabolism protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          DNA synthesis involved in DNA repair
          DNA replication
          regulation of DNA-dependent DNA replication initiation
          DNA binding
          ATP binding
          ATPase activity
          identical protein binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P504523 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 17021 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 407408 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 53653 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 71291 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 614027 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 38891 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 309340 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 847632 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 801533 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 853736 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 150678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 584605 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 240113 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 167144 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 67843 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 128434 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 109075 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 138143 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P504523 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P504523 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P504523 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P504523 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 38005 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 61472 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 42278 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798155 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798154 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798159 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798151 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798158 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798157 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798156 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798152 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798153 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10794874 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10798150 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10794873 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389090_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389090_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389090_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389090_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700011597.rn.1 TC1700001673.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1389090_at - -
          Rat Expression Set 230 1389090_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10798150 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA955447_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21975380 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1351233 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_69898 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline