Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00597316_m1
          See other GM2A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gm2a
          Gene Name:
          GM2 ganglioside activator
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.10: 40438394 - 40450927 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00597316_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gm2a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_172335.2 NP_758838.2 1 - 2 142 53
          GenBank mRNA AB051391.1 - 1 - 2 101 53
          BC072474.1 - 1 - 2 142 7100875 53

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000000617.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Gm2a

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transfer/carrier protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          ganglioside metabolic process
          ganglioside catabolic process
          lipid transport
          learning or memory
          oligosaccharide catabolic process
          lipid storage
          positive regulation of catalytic activity
          neurological system process
          neuromuscular process controlling balance
          positive regulation of hydrolase activity
          membrane fusion
          beta-N-acetylhexosaminidase activity
          lipid transporter activity
          enzyme activator activity
          lipid binding
          phospholipase activator activity
          beta-N-acetylgalactosaminidase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P192568 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 515167 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 536625 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 512258 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 357270 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 464633 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 956602 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 615440 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 587590 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 835098 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 463510 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 48843 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P192568 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P192568 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P192568 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P192568 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 57414 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733692 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733693 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733696 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733694 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733695 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733691 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10733690 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371803_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371803_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371803_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371803_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000005329.rn.1 TC1000000617.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000005328.rn.1 TC1000000617.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1371803_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1371803_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733690 - -
          Rat Genome U34 Set E12286cds_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA998345_f_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA998345_i_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI112979_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI230127_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI103602_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI231094_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21249919 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1349855 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_58980 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline