Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00597339_m1
          See other HMGCS2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Hmgcs2
          Gene Name:
          3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA synthase 2 (mitochondrial)
          Gene Aliases:
          Hmgcs1, Mt3h3mg
          Chromosome Location:
          Chr.2: 200452619 - 200480785 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00597339_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information
          • Citations (1)

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Hmgcs2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_173094.2 NP_775117.2 6 - 7 1222 52
          XM_006233002.2 XP_006233064.1 6 - 7 1251 52
          GenBank mRNA BC078695.1 - 6 - 7 1222 7112644 52
          BC083543.1 - 6 - 7 1222 7132009 52
          M33648.1 - 6 - 7 1240 52

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200001807.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Hmgcs2

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          kidney development
          liver development
          cholesterol biosynthetic process
          brain development
          midgut development
          response to nutrient
          isoprenoid biosynthetic process
          response to temperature stimulus
          response to bacterium
          response to metal ion
          response to organic cyclic compound
          lung development
          response to insulin
          cellular response to insulin stimulus
          cellular response to hormone stimulus
          multicellular organismal response to stress
          response to testosterone
          response to glucagon
          response to triglyceride
          response to monosaccharide
          response to prostaglandin F
          response to drug
          response to starvation
          response to peptide hormone
          response to ethanol
          ketone body biosynthetic process
          response to glucocorticoid
          response to cAMP
          response to growth hormone
          adipose tissue development
          response to fatty acid
          response to linoleic acid
          cellular response to lipopolysaccharide
          cellular response to amino acid stimulus
          cellular response to glucocorticoid stimulus
          cellular response to fatty acid
          cellular response to organic cyclic compound
          hydroxymethylglutaryl-CoA synthase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P428326 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 222596 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 713060 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 745844 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 526348 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 800760 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 482309 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 119962 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 511748 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 410391 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 853480 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 7361 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 143395 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P428326 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P428326 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P428326 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P428326 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700199767 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 77029 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 94019 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700199767 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817764 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817762 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817761 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817760 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817763 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817767 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817768 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817766 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817765 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10817759 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370310_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370310_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370310_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370310_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200012297.rn.1 TC0200001807.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370310_at - -
          Rat Expression Set 230 1370310_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10817759 - -
          Rat Genome U34 Set M33648_g_at - -
          Rat Genome U34 Set M33648_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI232320_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22197579 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1363947 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_60404 - -

          Back To Top
           

          Citations (1)

          Causes and prevention of tamoxifen-induced accumulation of triacylglycerol in rat liver.
          Authors
          Gudbrandsen OA, Rost TH, Berge RK
          Journal
          J Lipid Res - Page No 2223 (Sun Oct 01 00:00:00 EDT 2006)
          Volume (Year)
          47 (2006)
          Product Usage
          -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-t4kr2:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0