Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00597382_m1
          See other SLC9A4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slc9a4
          Gene Name:
          solute carrier family 9, subfamily A (NHE4, cation proton antiporter 4), member 4
          Gene Aliases:
          Nhe4
          Chromosome Location:
          Chr.9: 47280562 - 47334752 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00597382_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slc9a4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_173098.1 NP_775121.1 9 - 10 2282 106
          XM_006244738.2 XP_006244800.1 9 - 10 2448 106
          XM_008766988.1 XP_008765210.1 9 - 10 2448 106
          XM_008766989.1 XP_008765211.1 10 - 11 2351 106
          XM_008766990.1 XP_008765212.1 10 - 11 2224 106
          XM_008766991.1 XP_008765213.1 9 - 10 1571 106
          GenBank mRNA M85301.1 - 9 - 10 2282 106

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0900000542.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Transporter Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Slc9a4

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transporter secondary carrier transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          gastric acid secretion
          epithelial cell development
          regulation of pH
          sodium ion transmembrane transport
          hydrogen ion transmembrane transport
          sodium:proton antiporter activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P015036 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 874564 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 82586 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 291872 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 84686 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 822246 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 676806 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 890424 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 704671 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 239359 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 163207 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 879525 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 511399 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 752061 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 358258 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 317206 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 540584 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 804951 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 204793 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 684325 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 55615 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 127992 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 690969 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 148767 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 894998 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 359238 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 268784 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 314156 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 106395 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 507717 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 959637 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 408272 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 407869 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 674601 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 625194 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 246613 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 19859 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 169444 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 103047 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 55745 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 128840 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 134029 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 7040 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 74576 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P015036 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P015036 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P015036 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P440273 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 90760 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 83461 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 102247 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 19573 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922902 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922903 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922905 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922904 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922900 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922907 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922901 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922898 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922899 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922906 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922896 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922897 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10922895 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370667_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370667_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370667_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370667_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900004457.rn.1 TC0900000542.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370667_at - -
          Rat Expression Set 230 1370667_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922895 - -
          Rat Genome U34 Set M85301_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21273900 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1370021 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_60209 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline