Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00597435_m1
          See other CSN1S2B GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Csn1s2b
          Gene Name:
          casein alpha s2-like B
          Gene Aliases:
          Csnd
          Chromosome Location:
          Chr.14: 21899954 - 21916068 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00597435_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Csn1s2b
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_173106.1 NP_775129.1 6 - 7 403 83
          GenBank mRNA AY154894.1 - 6 - 7 403 83

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1400001552.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Csn1s2b

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          lactation
          transporter activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P027977 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 495210 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 821068 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 847434 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 824281 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 543609 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 282626 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 405292 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 75301 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 807026 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 636750 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 311657 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 629406 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 718247 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 133093 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P027977 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P027977 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P027977 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P332421 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 99831 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 29372 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 42338 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776173 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776171 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776166 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776174 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776170 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776167 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776172 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776168 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776169 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10776165 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400011485.rn.1 TC1400001552.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10776165 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21564972 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1356888 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_68684 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline