Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00597499_m1
          See other VIMP GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vimp
          Gene Name:
          VCP-interacting membrane protein
          Gene Aliases:
          Sels, sg2
          Chromosome Location:
          Chr.1: 126979579 - 126989344 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00597499_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vimp
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_173120.2 NP_775143.2 2 - 3 240 76
          GenBank mRNA AF367467.1 - 2 - 3 250 76
          BC059111.1 - 2 - 3 244 6920258 76
          FQ210095.1 - 2 - 3 232 76
          FQ218853.1 - 2 - 3 250 76
          FQ219944.1 - 2 - 3 232 76
          FQ220082.1 - 2 - 3 235 76
          FQ225575.1 - 2 - 3 250 76
          FQ229642.1 - 2 - 3 232 76

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100001690.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Vimp

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of acute inflammatory response to antigenic stimulus
          ER overload response
          response to glucose
          ER-associated ubiquitin-dependent protein catabolic process
          endoplasmic reticulum unfolded protein response
          retrograde protein transport, ER to cytosol
          negative regulation of interleukin-6 production
          negative regulation of tumor necrosis factor production
          cellular response to oxidative stress
          cell redox homeostasis
          negative regulation of nitric-oxide synthase biosynthetic process
          response to redox state
          cellular response to lipopolysaccharide
          regulation of nitric oxide metabolic process
          negative regulation of endoplasmic reticulum stress-induced intrinsic apoptotic signaling pathway
          negative regulation of macrophage apoptotic process
          selenium binding
          antioxidant activity
          enzyme binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P106503 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 534973 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 422380 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 905408 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 660275 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 99577 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 842730 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 844967 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 407889 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 217432 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 97878 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P106503 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P106503 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P106503 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P683328 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 28945 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 91297 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707827 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707825 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707826 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707831 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707828 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707830 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707829 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10707824 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387915_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387915_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387915_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387915_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100013616.rn.1 TC0100001690.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100013620.rn.1 TC0100001690.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100013625.rn.1 TC0100001690.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100013618.rn.1 TC0100001690.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100013621.rn.1 TC0100001690.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100013623.rn.1 TC0100001690.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100013622.rn.1 TC0100001690.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387915_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387915_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10707824 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA997342_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21383553 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1360978 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_54948 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline