Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00597561_m1
          See other VOM2R53 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vom2r53
          Gene Name:
          vomeronasal 2 receptor, 53
          Gene Aliases:
          RGD1310577
          Chromosome Location:
          Chr.7: 13151592 - 13184258 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00597561_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vom2r53
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_173131.2 NP_775154.1 3 - 4 1329 135
          GenBank mRNA AF016178.1 - 3 - 4 1329 135

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Vom2r53

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          G-protein coupled receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P165075 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 74907 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 942295 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 800727 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 613307 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 366672 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 41035 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 414847 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 367346 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 673218 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 373012 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 728697 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 233399 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 439473 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 179031 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 46050 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P165075 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P165075 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P165075 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P386394 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 24051 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 33211 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 100313 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10894111 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10894113 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10894112 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10894109 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10894114 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10894110 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10894108 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370674_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370674_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370674_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370674_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700002351.rn.1 TC0700000243.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370674_at - -
          Rat Expression Set 230 1370674_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10894108 - -
          Rat Genome U34 Set AF016178_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21986472 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline