Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00597579_m1
          See other ASIC3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Asic3
          Gene Name:
          acid-sensing (proton-gated) ion channel 3
          Gene Aliases:
          Accn3
          Chromosome Location:
          Chr.4: 7287868 - 7292917 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00597579_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Asic3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_173135.1 NP_775158.1 1 - 2 533 86
          XM_008762632.1 XP_008760854.1 1 - 2 549 86
          GenBank mRNA AF013598.1 - 1 - 2 533 86

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400002183.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Ion Channel Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Asic3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ion channel

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cation transport
          sodium ion transport
          response to heat
          response to mechanical stimulus
          response to acidic pH
          ion transmembrane transport
          sodium ion transmembrane transport
          enterobactin transport
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception
          sensory perception of sour taste
          detection of temperature stimulus involved in sensory perception
          detection of temperature stimulus involved in sensory perception of pain
          detection of mechanical stimulus involved in sensory perception of pain
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of pain
          detection of mechanical stimulus involved in sensory perception
          cation transmembrane transport
          cation channel activity
          protein binding
          ligand-gated sodium channel activity
          PDZ domain binding
          enterobactin transporter activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P259796 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P073143 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 774937 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 286404 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 809199 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P073143 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P259796 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P073143 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P259796 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P259796 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P073143 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P259796 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860053 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860051 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860057 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860052 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860048 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860055 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860050 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860056 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860049 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860054 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10860046 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370839_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370839_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370839_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370839_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400015578.rn.1 TC0400002183.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400015579.rn.1 TC0400002183.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400015581.rn.1 TC0400002183.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400015580.rn.1 TC0400002183.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370839_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370839_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10860046 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI179632_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21135781 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1373091 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_51697 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline