Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00597703_m1
          See other HAVCR1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Havcr1
          Gene Name:
          hepatitis A virus cellular receptor 1
          Gene Aliases:
          KIM-1, Kim1
          Chromosome Location:
          Chr.10: 31814040 - 31846859 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00597703_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Havcr1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_173149.2 NP_775172.1 5 - 6 1264 60
          XM_006246163.2 XP_006246225.1 6 - 7 909 60
          XM_008767665.1 XP_008765887.1 7 - 8 961 60
          XM_008767666.1 XP_008765888.1 6 - 7 1546 60
          GenBank mRNA AF035963.1 - 5 - 6 1265 60
          BC061820.1 - 6 - 7 704 5599247 60

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000000456.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Havcr1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          phagocytosis, engulfment
          response to nutrient
          response to mycotoxin
          positive regulation of mast cell activation
          response to testosterone
          response to drug
          response to antibiotic
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P252517 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 528464 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 738491 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 267873 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 95624 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 847455 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 269323 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 920976 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 736591 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 913713 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 222504 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 47619 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 165400 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 607362 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 198080 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 876947 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 434760 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 320511 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 898080 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 256801 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 139150 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 86651 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 5565 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P252517 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P252517 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P252517 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P252517 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 31274 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 24558 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733024 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733023 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733020 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733021 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733025 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733019 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733018 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733022 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10733017 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387965_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387965_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387965_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387965_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000003864.rn.1 TC1000000456.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387965_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387965_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733017 - -
          Rat Genome U34 Set AF035963_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20780557 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline