Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00597762_g1
          See other NP4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Np4
          Gene Name:
          defensin NP-4 precursor
          Gene Aliases:
          NP-4
          Chromosome Location:
          Chr.16: 75478548 - 75481147 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00597762_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Np4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_173299.2 NP_775421.1 2 - 3 242 71
          XM_006253366.1 XP_006253428.1 2 - 3 282 71
          GenBank mRNA U16684.1 - 2 - 3 243 71

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect transcript(s) from off target gene(s). Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Np4

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          antimicrobial response protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          defense response
          antibacterial humoral response
          killing of cells of other organism
          defense response to bacterium
          innate immune response
          defense response to fungus

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P032504 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 72393 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 834878 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 842207 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 24571 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 27849 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 706011 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 265029 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 417336 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 752181 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 668773 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 863461 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 160754 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 560720 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 69035 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 730322 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 286702 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 317119 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 200148 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 604178 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 778698 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 357359 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 471492 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 639337 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 652962 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 368404 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 876866 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 176780 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 726842 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 747985 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 99129 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 843567 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 10176 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 709826 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 783582 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 274278 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 574788 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 37152 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 48231 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 128794 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 35009 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 148829 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 126019 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P032504 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P032504 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P032504 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P130254 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 71786 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 5226 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 6583 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 58474 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 4329 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 4843 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 11136 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10792548 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10792554 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10792550 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10792549 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10792547 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370470_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370470_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370470_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370470_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600014393.rn.1 TC1600001947.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600014392.rn.1 TC1600001947.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370470_at - -
          Rat Expression Set 230 1370470_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10792547 - -
          Rat Genome U34 Set U50355exon#1-3_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21493616 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1357957 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_65214 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline