Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00597877_m1
          See other ZFP455 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zfp455
          Gene Name:
          zinc finger protein 455
          Gene Aliases:
          Kzf-2, Kzf2
          Chromosome Location:
          Chr.2: 86996461 - 87011696 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00597877_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zfp455
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_173314.2 NP_775436.2 3 - 4 293 133
          XM_006232101.2 XP_006232163.1 3 - 4 529 133
          GenBank mRNA BC161833.1 - 3 - 4 293 133
          U67083.1 - 133

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect transcript(s) from off target gene(s). Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Zfp455

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of transcription, DNA-templated
          nucleic acid binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P054436 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 565783 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 263284 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 846878 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 15492 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 165303 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 347282 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 495041 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 328542 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 781053 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 884721 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 66337 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 99280 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P054436 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P054436 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P054436 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P498642 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700361693 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 50338 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700361693 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814161 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814158 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814157 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814159 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814160 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10814156 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370577_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370577_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370577_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370577_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200004541.rn.1 TC0200000736.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200004543.rn.1 TC0200000736.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200004542.rn.1 TC0200000736.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370577_at - -
          Rat Expression Set 230 1370577_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814156 - -
          Rat Genome U34 Set U67083_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20785446 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1359194 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_62011 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline