Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00597934_m1
          See other ZFP689 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zfp689
          Gene Name:
          zinc finger protein 689
          Gene Aliases:
          Hit39, Znf689
          Chromosome Location:
          Chr.1: 198894000 - 198900364 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00597934_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zfp689
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_173330.1 NP_775452.1 2 - 3 589 95
          GenBank mRNA AF277902.1 - 2 - 3 589 95
          BC168646.1 - 2 - 3 597 9098465 95

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100006704.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Zfp689

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          skeletal muscle cell differentiation
          DNA binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P792728 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 655927 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 948183 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 678302 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 738806 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 595562 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 51193 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P792728 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P792728 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P792728 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P792728 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 68013 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10726024 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10726023 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711052 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10726022 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10726021 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370560_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370560_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370560_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370560_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100052897.rn.1 TC0100006704.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100052896.rn.1 TC0100006704.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100052899.rn.1 TC0100006704.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100052901.rn.1 TC0100006704.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100052893.rn.1 TC0100006704.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100052895.rn.1 TC0100006704.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370560_at - -
          Rat Expression Set 230 1370560_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10726021 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22378222 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376285 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-t4kr2:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0