Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00598500_m1
          See other CYP2J3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cyp2j3
          Gene Name:
          cytochrome P450, family 2, subfamily j, polypeptide 3
          Gene Aliases:
          Cyp2j9
          Chromosome Location:
          Chr.5: 115196982 - 115222084 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00598500_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cyp2j3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_175766.3 NP_786942.1 216 97
          GenBank mRNA BC089766.1 - 1 - 2 221 7368342 97
          U39943.1 - 1 - 2 216 97
          U40000.1 - 230 97
          U40004.1 - 219 97

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500003176.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection P450 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cyp2j3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxidoreductase oxygenase metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          xenobiotic metabolic process
          arachidonic acid metabolic process
          exogenous drug catabolic process
          oxidation-reduction process
          iron ion binding
          arachidonic acid epoxygenase activity
          steroid hydroxylase activity
          oxidoreductase activity, acting on paired donors, with incorporation or reduction of molecular oxygen, reduced flavin or flavoprotein as one donor, and incorporation of one atom of oxygen
          oxygen binding
          heme binding
          aromatase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P164961 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P164962 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 71044 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 311447 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 734744 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 607848 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 68150 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 408337 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 285727 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 819901 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 474660 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 768899 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 828715 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 900063 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 544478 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 47022 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 274869 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 230059 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 137336 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 147744 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 101523 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P164961 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P164962 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P164962 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P164961 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P164962 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P164961 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P15850 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P242949 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701476854 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 100890 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 48581 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 43953 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701476854 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878177 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878178 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878173 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878172 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878174 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878171 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878176 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878175 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878179 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10878170 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370706_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370706_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370706_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370706_PM_a_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500023179.rn.1 TC0500003176.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500023178.rn.1 TC0500003176.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370706_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1370706_PM_a_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878170 - -
          Rat Genome U34 Set U40000_at - -
          Rat Genome U34 Set U40004_s_at - -
          Rat Genome U34 Set U39943_s_at - -
          Rat Genome U34 Set U40000_at - -
          Rat Genome U34 Set U40004_s_at - -
          Rat Genome U34 Set U39943_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21657531 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1373593 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_70423 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline