Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00618061_m1
          See other IMP4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Imp4
          Gene Name:
          IMP4, U3 small nucleolar ribonucleoprotein
          Gene Aliases:
          LRRGT00017, RGD1308463
          Chromosome Location:
          Chr.9: 37769959 - 37775097 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00618061_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Imp4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001009700.1 NP_001009700.1 2 - 3 438 64
          GenBank mRNA AY383672.1 - 106 64
          BC087066.1 - 2 - 3 438 7132412 64

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0900001770.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Imp4

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          RNA splicing factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          rRNA processing
          snoRNA binding
          rRNA primary transcript binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P308858 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 146992 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 658212 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 129175 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P308858 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P308858 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P308858 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P308858 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922422 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922424 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922416 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922419 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922423 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922425 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922418 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922421 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922420 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922417 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10922415 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379407_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371957_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379407_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371957_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371957_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371957_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379407_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379407_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900014408.rn.1 TC0900001770.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1371957_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1371957_at - -
          Rat Expression Set 230 1379407_at - -
          Rat Expression Set 230 1379407_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10922415 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA801230_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA801230_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA965151_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1352182 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_68084 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline