Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00677559_m1
          See other TRPC6 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Trpc6
          Gene Name:
          transient receptor potential cation channel, subfamily C, member 6
          Gene Aliases:
          Trrp6
          Chromosome Location:
          Chr.8: 6811543 - 6917534 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00677559_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Trpc6
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053559.1 NP_446011.1 12 - 13 2638 76
          GenBank mRNA FQ212829.1 - 6 - 7 805 76

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0800000061.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Ion Channel 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Trpc6

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ion channel transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          positive regulation of cytosolic calcium ion concentration
          aging
          positive regulation of ion transmembrane transporter activity
          positive regulation of calcium ion transport
          cellular response to hydrogen peroxide
          calcium ion transmembrane transport
          cellular response to hypoxia
          ion channel activity
          cation channel activity
          calcium channel activity
          store-operated calcium channel activity
          inositol 1,4,5 trisphosphate binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P064621 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 809148 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 241192 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 963861 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 440975 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 741663 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 301932 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 191100 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 415967 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 774289 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 804906 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 8307 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 242848 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 333319 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 238286 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 826555 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 862330 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 589002 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 366474 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 944841 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 243849 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 807937 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 852505 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 601785 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 328352 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 265508 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 583867 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 435586 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 769926 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 973635 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 162130 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 829739 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 123385 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 240073 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 122756 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 755666 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 823195 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 245001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 71638 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 435041 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 866976 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 480370 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 595464 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 102852 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 203365 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 206023 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 2325 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 223470 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 353842 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 648793 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 189333 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 441314 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 667246 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 68296 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 7949 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 284384 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 460659 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 750498 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 901527 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 691336 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 298270 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 55670 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 555175 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 727276 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 738736 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 275066 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 319470 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 791071 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 363474 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 465452 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 831293 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 534470 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 632533 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 696017 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 676794 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 395128 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 558530 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 32109 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 56448 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 117291 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 135923 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 46149 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 159585 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 61189 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 153357 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 87062 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 79441 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 11203 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 41014 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 111146 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 151482 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P064621 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P064621 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P064621 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P285756 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 67781 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 42277 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 84440 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 90273 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 20918 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 37863 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10907974 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10907973 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10907972 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10907965 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10907966 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10907969 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10907971 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10907963 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10907967 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10907968 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10907964 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10907975 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10907970 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10907962 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370139_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370139_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370139_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370139_a_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800000357.rn.1 TC0800000061.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800000355.rn.1 TC0800000061.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800000360.rn.1 TC0800000061.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800000361.rn.1 TC0800000061.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800000354.rn.1 TC0800000061.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800000356.rn.1 TC0800000061.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800000358.rn.1 TC0800000061.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800000366.rn.1 TC0800000061.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800000362.rn.1 TC0800000061.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800000359.rn.1 TC0800000061.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800000363.rn.1 TC0800000061.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800000364.rn.1 TC0800000061.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800000365.rn.1 TC0800000061.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370139_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1370139_PM_a_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10907962 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21890582 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1352879 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_69192 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline