Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00677739_m1
          See other PGF GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pgf
          Gene Name:
          placental growth factor
          Gene Aliases:
          Plgf
          Chromosome Location:
          Chr.6: 108994016 - 109004598 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00677739_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pgf
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053595.2 NP_446047.1 6 - 7 776 58
          GenBank mRNA BC087006.1 - 6 - 7 776 7193034 58
          L40030.1 - 6 - 7 511 58

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0600002866.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pgf

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          growth factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          branching involved in ureteric bud morphogenesis
          response to hypoxia
          positive regulation of endothelial cell proliferation
          sprouting angiogenesis
          female pregnancy
          positive regulation of cell proliferation
          cell differentiation
          organ regeneration
          cellular response to hormone stimulus
          response to drug
          positive regulation of angiogenesis
          positive regulation of cell division
          regulation of morphogenesis of a branching structure
          vascular endothelial growth factor receptor binding
          growth factor activity
          protein homodimerization activity
          protein heterodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P120634 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P120640 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 399626 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 418672 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 232142 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 705856 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 299840 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 499420 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 49837 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 572612 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 479097 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 95674 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 113736 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P120634 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P120640 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P120640 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P120634 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P120640 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P120634 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12864 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 49440 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 86680 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891243 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891244 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891247 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891241 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891245 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891248 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891249 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891242 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891246 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891250 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10891240 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368919_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368918_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368919_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368918_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368918_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368918_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368919_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368919_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600020336.rn.1 TC0600002866.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368918_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1368919_at - -
          Rat Expression Set 230 1368919_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1368918_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10891240 - -
          Rat Genome U34 Set L40030_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA900295_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21624360 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1374315 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_62833 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline