Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00680381_g1
          See other CAT GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cat
          Gene Name:
          catalase
          Gene Aliases:
          CS1, Cas1, Cat01, Catl, Cs-1
          Chromosome Location:
          Chr.3: 93379872 - 93412058 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00680381_g1
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Cat
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012520.2 NP_036652.1 12 - 13 1646 65
          GenBank mRNA BC081853.1 - 12 - 13 1543 7109889 65
          M11670.1 - 12 - 13 1597 65

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300003770.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cat

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          peroxidase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          response to reactive oxygen species
          osteoblast differentiation
          ureteric bud development
          response to hypoxia
          kidney development
          triglyceride metabolic process
          response to oxidative stress
          aging
          cholesterol metabolic process
          aerobic respiration
          response to radiation
          response to UV
          response to toxic substance
          response to light intensity
          UV protection
          response to ozone
          response to lead ion
          positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          response to activity
          response to inactivity
          hemoglobin metabolic process
          negative regulation of NF-kappaB transcription factor activity
          response to estradiol
          response to insulin
          response to vitamin A
          response to vitamin E
          response to L-ascorbic acid
          response to drug
          hydrogen peroxide catabolic process
          negative regulation of apoptotic process
          response to ethanol
          response to cadmium ion
          positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity
          protein tetramerization
          protein homotetramerization
          positive regulation of cell division
          response to hyperoxia
          oxidation-reduction process
          response to fatty acid
          cellular response to growth factor stimulus
          response to phenylpropanoid
          aminoacylase activity
          catalase activity
          receptor binding
          antioxidant activity
          oxidoreductase activity, acting on peroxide as acceptor
          enzyme binding
          heme binding
          protein homodimerization activity
          metal ion binding
          NADP binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P362954 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 834831 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 751169 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 71950 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 769574 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 10555 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 532449 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 443982 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 719892 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 287944 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 948275 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 8825 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 544570 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 10169 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 326634 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 132625 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 422658 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 186857 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 240457 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 907711 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 685977 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 225596 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 370454 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 766629 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 719128 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 54555 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 120038 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 24714 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 59658 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P362954 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P362954 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P362954 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P362954 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 37179 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 23934 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 30869 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700813015 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838167 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838168 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838164 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838169 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838161 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838156 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838158 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838163 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838165 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838159 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838157 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838162 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838160 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838166 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10838155 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367995_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367995_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367995_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367995_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300028672.rn.1 TC0300003770.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300028681.rn.1 TC0300003770.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300028683.rn.1 TC0300003770.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300028686.rn.1 TC0300003770.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300028676.rn.1 TC0300003770.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300028682.rn.1 TC0300003770.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300028678.rn.1 TC0300003770.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300028675.rn.1 TC0300003770.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300028677.rn.1 TC0300003770.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300028679.rn.1 TC0300003770.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300028670.rn.1 TC0300003770.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300028688.rn.1 TC0300003770.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300028680.rn.1 TC0300003770.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300028674.rn.1 TC0300003770.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300028685.rn.1 TC0300003770.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300028673.rn.1 TC0300003770.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300028669.rn.1 TC0300003770.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1367995_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1367995_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10838155 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA926149_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA926149_g_at - -
          Rat Genome U34 Set M11670_at - -
          Rat Genome U34 Set M11670_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA926149_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA926149_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21183525 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1369530 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_56091 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-fvx7n:80/100.66.78.247:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline