Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00681157_m1
          See other CD44 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cd44
          Gene Name:
          CD44 molecule (Indian blood group)
          Gene Aliases:
          CD44A, METAA, RHAMM
          Chromosome Location:
          Chr.3: 92695083 - 92783807 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00681157_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cd44
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012924.2 NP_037056.2 16 - 17 2100 71
          XM_006234627.2 XP_006234689.1 13 - 14 1873 71
          XM_006234629.2 XP_006234691.1 11 - 12 1639 71
          XM_006234631.2 XP_006234693.1 6 - 7 971 71
          XM_008762055.1 XP_008760277.1 12 - 13 1782 71
          XM_008762056.1 XP_008760278.1 11 - 12 1642 71
          XM_008762057.1 XP_008760279.1 10 - 11 1550 71
          XM_008762058.1 XP_008760280.1 9 - 10 1346 71
          XM_008762059.1 XP_008760281.1 16 - 17 2237 71
          GenBank mRNA AF065147.1 - 6 - 7 764 71
          AF295360.1 - 2 - 3 197 71
          AF295361.1 - 2 - 3 194 71
          AF295362.1 - 2 - 3 197 71
          BC061531.1 - 6 - 7 856 71
          BC085703.1 - 6 - 7 882 71
          BC107949.1 - 6 - 7 837 71
          BC127485.1 - 6 - 7 835 71
          FQ234376.1 - 6 - 7 852 71
          M61875.1 - 6 - 7 852 71
          U46957.1 - 6 - 7 764 71
          U52179.1 - 6 - 7 763 71
          U96138.1 - 16 - 17 2100 71

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300003762.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Apoptosis Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Rat Tumor Metastasis Panel 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cd44

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of cell growth
          branching involved in ureteric bud morphogenesis
          blood vessel maturation
          wound healing involved in inflammatory response
          negative regulation of mature B cell apoptotic process
          inflammatory response
          cell adhesion
          positive regulation of gene expression
          response to organic cyclic compound
          Wnt signaling pathway
          cell migration
          hyaluronan catabolic process
          neuron projection development
          positive regulation of neutrophil apoptotic process
          positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation
          response to vitamin A
          positive regulation of heterotypic cell-cell adhesion
          macrophage fusion
          negative regulation of apoptotic process
          negative regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
          negative regulation of DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator
          cellular response to fibroblast growth factor stimulus
          positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation
          cartilage development
          branching involved in prostate gland morphogenesis
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          monocyte aggregation
          positive regulation of monocyte aggregation
          negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage by p53 class mediator
          hyalurononglucosaminidase activity
          transmembrane signaling receptor activity
          cytokine receptor activity
          epidermal growth factor receptor binding
          protein binding
          hyaluronic acid binding
          protein kinase binding
          cytokine binding
          phosphoprotein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P080817 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P130999 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P280765 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P130995 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 166303 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 145856 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 37814 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 868388 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 148387 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 573269 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 313388 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 702683 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 160677 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 914448 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 295827 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 865313 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 347498 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 590946 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 377477 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 640775 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 191313 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 237970 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 59146 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 828699 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 6751 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 973164 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 252487 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 348968 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 535950 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 848300 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 202420 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 885050 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 928159 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 706661 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 441062 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 856810 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 83121 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 297452 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 639195 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 559102 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 557277 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 410710 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 368672 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 862681 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 169233 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 137761 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 897546 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 345043 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 653449 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 882839 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 360642 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 907080 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 561435 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 752223 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 892266 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 62297 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 303374 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 41929 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 334614 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 939616 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 634623 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 256579 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 614160 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 362589 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 753659 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 105488 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 489451 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 141499 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 128759 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 788250 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 178999 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 230860 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 152638 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 150574 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 70774 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 149334 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 110488 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 99326 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 150024 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 130211 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 173706 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P280765 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P130999 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P130995 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P080817 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P280765 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P130999 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P130995 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P080817 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P280765 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P130995 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P080817 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P130999 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P11621 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P491308 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700813109 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700180893 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 76427 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 59946 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 28159 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 80988 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 76776 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 17782 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700180893 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700813109 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847770 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847764 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847768 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847775 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847780 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847773 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847781 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847766 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847765 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847785 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847782 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847777 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847771 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847769 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847778 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847762 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847763 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847779 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847776 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847772 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847767 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847784 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847783 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847774 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10847761 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368921_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390659_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368921_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387952_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387952_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390659_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387952_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368921_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368921_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387952_PM_a_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300028579.rn.1 TC0300003762.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387952_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1368921_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1387952_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1368921_PM_a_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10847761 - -
          Rat Genome U34 Set M61875_s_at - -
          Rat Genome U34 Set A30543cds_s_at - -
          Rat Genome U34 Set AF014365_i_at - -
          Rat Genome U34 Set AF014365_s_at - -
          Rat Genome U34 Set AF014365_s_at - -
          Rat Genome U34 Set AF014365_i_at - -
          Rat Genome U34 Set M61875_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21671423 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1352966 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_52850 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline