Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00682522_m1
          See other CYP4B1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cyp4b1
          Gene Name:
          cytochrome P450, family 4, subfamily b, polypeptide 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.5: 134508728 - 134526111 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00682522_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cyp4b1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_016999.2 NP_058695.2 7 - 8 879 68
          XM_008763976.1 XP_008762198.1 7 - 8 953 68
          GenBank mRNA BC074012.1 - 7 - 8 889 7100197 68
          M29853.1 - 7 - 8 879 68

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500004262.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cyp4b1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxygenase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cellular aromatic compound metabolic process
          biphenyl metabolic process
          fluorene metabolic process
          exogenous drug catabolic process
          oxidation-reduction process
          monooxygenase activity
          iron ion binding
          drug binding
          oxidoreductase activity, acting on paired donors, with incorporation or reduction of molecular oxygen
          fluorene oxygenase activity
          heme binding
          aromatase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P360486 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 413972 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 580443 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 125989 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 812242 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 684825 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 401666 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 879309 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 471148 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 619474 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 479885 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 353041 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 168483 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 587165 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 123760 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P360486 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P360486 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P360486 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P360486 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700315211 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701189203 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701094653 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 87745 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 27273 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700315211 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701094653 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701189203 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878803 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878807 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878805 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878801 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878811 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878810 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878802 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878804 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878799 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878812 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878798 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878806 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878809 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878808 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878800 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10878797 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370399_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370399_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368934_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370399_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370399_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368934_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500033160.rn.1 TC0500004262.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370399_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370399_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10878797 - -
          Rat Genome U34 Set M29853_at - -
          Rat Genome U34 Set M29853_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22316836 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1353540 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_57699 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline