Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00684312_m1
          See other IPMK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ipmk
          Gene Name:
          inositol polyphosphate multikinase
          Gene Aliases:
          Impk, Ipk2
          Chromosome Location:
          Chr.20: 18457309 - 18489890 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00684312_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ipmk
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_134417.1 NP_599244.1 5 - 6 687 68
          XM_006256345.2 XP_006256407.1 5 - 6 743 68
          XM_006256346.2 XP_006256408.1 5 - 6 1105 68
          XM_008772858.1 XP_008771080.1 5 - 6 619 68
          GenBank mRNA AY014898.1 - 5 - 6 687 68

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC2000001392.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ipmk

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          neural tube formation
          phosphorylation
          inositol phosphate biosynthetic process
          inositol-1,4,5-trisphosphate 6-kinase activity
          inositol tetrakisphosphate 3-kinase activity
          ATP binding
          inositol-1,4,5-trisphosphate 3-kinase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P367798 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 145480 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 712670 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 219436 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 634351 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 901875 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 537141 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 490954 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 542873 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 660768 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 418999 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 161247 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 830021 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 187519 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 758013 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 767222 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 901263 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 337195 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 692011 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 949921 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 275292 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 950143 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 919833 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 399752 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 136619 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 579147 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 151588 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 51914 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 57172 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 62553 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P367798 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P367798 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P367798 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P367798 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 95178 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 82753 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 993 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832684 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832687 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832682 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832681 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832685 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832686 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832683 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10832680 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368340_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368340_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375801_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375801_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375801_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375801_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368340_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368340_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000011503.rn.1 TC2000001392.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000011505.rn.1 TC2000001392.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000011504.rn.1 TC2000001392.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368340_at - -
          Rat Expression Set 230 1375801_at - -
          Rat Expression Set 230 1368340_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1375801_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832680 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI013446_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA997714_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI070823_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI171920_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI169399_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21331086 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1355219 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_65122 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline