Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00684778_m1
          See other SFTPB GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Sftpb
          Gene Name:
          surfactant protein B
          Gene Aliases:
          Sp-b
          Chromosome Location:
          Chr.4: 100166860 - 100175942 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00684778_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Sftpb
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_138842.1 NP_620197.1 10 - 11 1151 62
          XM_006236657.2 XP_006236719.1 10 - 11 1117 62
          GenBank mRNA BC072466.1 - 10 - 11 1150 7100971 62
          X14778.1 - 10 - 11 1151 62

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400001117.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Sftpb

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          response to hypoxia
          sphingolipid metabolic process
          respiratory gaseous exchange
          circadian rhythm
          response to glucose
          response to lipopolysaccharide
          response to vitamin A
          regulation of liquid surface tension
          response to glucocorticoid
          response to hyperoxia
          response to interleukin-6
          response to growth factor
          response to epidermal growth factor
          cellular response to mechanical stimulus
          cellular response to nitric oxide
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P245640 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 442533 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 851596 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 493489 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 407898 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 452989 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 608663 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 101652 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 444695 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 134570 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P245640 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P245640 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P245640 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P245640 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P245642 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701092470 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 76851 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 99216 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701092470 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856369 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856378 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856372 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856373 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856377 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856375 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856371 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856368 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856374 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856370 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856376 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10856367 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370980_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384664_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370980_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384664_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370980_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370980_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384664_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384664_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400007986.rn.1 TC0400001117.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370980_at - -
          Rat Expression Set 230 1370980_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1384664_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1384664_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10856367 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI170380_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI170380_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI233855_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21570670 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1353410 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_49245 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline