Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00684896_m1
          See other SLC38A5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slc38a5
          Gene Name:
          solute carrier family 38, member 5
          Gene Aliases:
          SN2
          Chromosome Location:
          Chr.X: 14963919 - 14972675 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00684896_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slc38a5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_138854.1 NP_620209.1 7 - 8 610 59
          XM_008773068.1 XP_008771290.1 7 - 8 542 59
          GenBank mRNA AF276870.1 - 7 - 8 610 59
          BC128725.1 - 7 - 8 542 8362014 59

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0X00001479.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Transporter Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Slc38a5

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          amino acid transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          amino acid transmembrane transport
          neutral amino acid transport
          glycine transport
          amino acid transmembrane transporter activity
          neutral amino acid transmembrane transporter activity
          glycine transmembrane transporter activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P043619 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 450546 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 822911 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 598707 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 610950 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 532852 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 487643 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 830965 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 66783 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P043619 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P043619 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P043619 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P587720 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 38611 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936967 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936964 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936975 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936971 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936973 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936963 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936966 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936960 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936974 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936968 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936965 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936961 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936970 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936962 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936972 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936969 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10936959 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387970_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387970_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387970_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387970_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0X00009396.rn.1 TC0X00001479.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387970_at - -
          Rat Expression Set 230 1387970_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10936959 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22420141 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1349808 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_54064 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline