Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00685563_m1
          See other PHRF1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Phrf1
          Gene Name:
          PHD and ring finger domains 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 214215677 - 214248906 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00685563_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Phrf1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_139093.1 NP_620793.1 9 - 10 1133 58
          XM_006230510.2 XP_006230572.1 10 - 11 1301 58
          XM_006230511.2 XP_006230573.1 10 - 11 1259 58
          XM_006230513.2 XP_006230575.1 10 - 11 1298 58
          XM_006230514.2 XP_006230576.1 10 - 11 1301 58
          XM_006230515.2 XP_006230577.1 10 - 11 1301 58
          XM_006230516.2 XP_006230578.1 10 - 11 1301 58
          XM_006230517.2 XP_006230579.1 10 - 11 1298 58
          GenBank mRNA U49057.1 - 9 - 10 1133 58

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100002891.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Phrf1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription from RNA polymerase II promoter
          mRNA processing
          zinc ion binding
          protein domain specific binding
          RNA polymerase binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P073589 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 698486 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 892874 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 194367 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 626405 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 581152 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 174417 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 758424 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 924466 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 250188 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 770511 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 135259 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 846985 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 843585 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 208393 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 254762 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 59708 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 457837 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 516419 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 718462 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 594939 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 773581 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 578693 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 615321 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 28831 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 74050 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 149694 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 65850 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P073589 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P073589 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P073589 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P423600 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 702143125 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 30750 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 7944 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 36900 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 57745 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 702143125 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712246 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712264 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712257 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712256 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712253 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712261 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712251 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712255 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712250 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712249 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712252 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712258 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712254 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712262 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712259 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712247 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712263 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712248 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712260 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10712245 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387978_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387978_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387978_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387978_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100022921.rn.1 TC0100002891.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387978_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387978_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10712245 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI180350_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22202541 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1371610 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_58629 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline