Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00689535_m1
          See other NPAP60 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Npap60
          Gene Name:
          nuclear pore associated protein
          Gene Aliases:
          Nup50, Rtp60
          Chromosome Location:
          Chr.7: 125833557 - 125850830 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00689535_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Npap60
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012991.1 NP_037123.1 4 - 5 658 59
          GenBank mRNA BC097337.1 - 4 - 5 376 7453939 59
          U41845.2 - 4 - 5 658 59

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700001572.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Transporter Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Npap60

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          neural tube formation
          protein transport
          intracellular transport
          mRNA transport

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P1012606 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 330242 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 771415 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 562779 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 788959 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 706391 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 38577 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 708048 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 261344 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 618059 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 505724 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 904361 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 826480 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 362921 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 45177 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 258690 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 848372 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 82975 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 85329 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 20627 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 179768 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 89179 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 98459 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1012606 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1012606 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1012606 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1012606 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P392143 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P851788 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700537201 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700632961 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701913292 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700492555 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 16058 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 79870 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700537201 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701913292 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700632961 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700492555 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10898288 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864316 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10898290 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10898282 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10898284 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10898286 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10898285 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10898283 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864317 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10898289 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10898287 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864315 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10864314 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10898281 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372022_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368654_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385273_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368654_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385273_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372022_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368654_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368654_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700012008.rn.1 TC0700001572.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368654_at - -
          Rat Expression Set 230 1368654_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864314 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10898281 - -
          Rat Genome U34 Set U41845_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22140942 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline