Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00689963_g1
          See other IL15 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Il15
          Gene Name:
          interleukin 15
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.19: 23542606 - 23554596 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00689963_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Il15
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_013129.2 NP_037261.1 1 - 2 111 71
          XM_008772363.1 XP_008770585.1 1 - 2 113 71
          GenBank mRNA AF015718.1 - 1 - 2 111 71
          AF015719.1 - 1 - 2 111 71
          BC097340.1 - 2 - 3 263 71
          U69272.1 - 656 71

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1900001157.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Apoptosis 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Il15

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          interleukin superfamily

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          angiogenesis
          natural killer cell differentiation
          NK T cell proliferation
          inflammatory response
          immune response
          aging
          positive regulation of cell proliferation
          skeletal muscle atrophy
          hyaluronan metabolic process
          response to nutrient levels
          positive regulation of interleukin-17 production
          positive regulation of natural killer cell proliferation
          positive regulation of natural killer cell differentiation
          positive regulation of T cell proliferation
          positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat3 protein
          extrathymic T cell selection
          regulation of T cell differentiation
          cell maturation
          lymph node development
          negative regulation of smooth muscle cell proliferation
          regulation of defense response to virus by host
          positive regulation of immune response
          cellular response to vitamin D
          molecular_function
          cytokine activity
          cytokine receptor binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P222004 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 287550 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 188877 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 264699 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 450591 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 527116 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 544740 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 708726 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 717044 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 281255 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 953514 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 813542 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 341462 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 285824 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 515377 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 324833 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 945875 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 54481 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 704383 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 408231 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 877215 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 278239 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 117485 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 18993 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 679577 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 427739 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 313416 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 105743 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 426751 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 123795 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 581436 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 337628 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 617347 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 341034 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 349706 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 379923 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 17823 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 159349 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 140954 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 77726 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 166105 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P222004 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P222004 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P222004 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P222004 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700542850 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 74087 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 86021 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 74086 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 87290 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 92246 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 959 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700542850 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806902 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806907 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806908 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806905 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806909 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806901 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806906 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806903 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806900 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806904 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806910 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10806899 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368375_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368375_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368375_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368375_PM_a_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900009241.rn.1 TC1900001157.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900009240.rn.1 TC1900001157.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900009238.rn.1 TC1900001157.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900009235.rn.1 TC1900001157.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900009236.rn.1 TC1900001157.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1900009237.rn.1 TC1900001157.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368375_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1368375_a_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10806899 - -
          Rat Genome U34 Set AF015719_s_at - -
          Rat Genome U34 Set U69272_g_at - -
          Rat Genome U34 Set U69272_at - -
          Rat Genome U34 Set AF015719_s_at - -
          Rat Genome U34 Set U69272_g_at - -
          Rat Genome U34 Set U69272_at - -
          Rat Genome U34 Set U69272_at - -
          Rat Genome U34 Set U69272_g_at - -
          Rat Genome U34 Set AF015719_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1349842 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_61226 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline