Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00690616_m1
          See other VDR GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vdr
          Gene Name:
          vitamin D (1,25- dihydroxyvitamin D3) receptor
          Gene Aliases:
          Nr1i1
          Chromosome Location:
          Chr.7: 139344452 - 139394138 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00690616_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vdr
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_017058.1 NP_058754.1 4 - 5 376 63
          GenBank mRNA J04147.1 - 4 - 5 376 63

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700003827.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Nuclear Receptor Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Vdr

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          cell morphogenesis
          skeletal system development
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription from RNA polymerase II promoter
          calcium ion transport
          cellular calcium ion homeostasis
          multicellular organism development
          heart development
          aging
          lactation
          negative regulation of cell proliferation
          organ morphogenesis
          positive regulation of gene expression
          negative regulation of keratinocyte proliferation
          positive regulation of vitamin D 24-hydroxylase activity
          intracellular receptor signaling pathway
          response to estradiol
          bile acid signaling pathway
          steroid hormone mediated signaling pathway
          positive regulation of keratinocyte differentiation
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          decidualization
          intestinal absorption
          response to calcium ion
          regulation of calcium ion transport
          positive regulation of apoptotic process involved in mammary gland involution
          regulation of calcidiol 1-monooxygenase activity
          mammary gland branching involved in pregnancy
          vitamin D receptor signaling pathway
          cellular response to vitamin D
          apoptotic signaling pathway
          DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          steroid hormone receptor activity
          RNA polymerase II transcription factor activity, ligand-activated sequence-specific DNA binding
          vitamin D binding
          protein binding
          zinc ion binding
          calcitriol receptor activity
          lithocholic acid receptor activity
          sequence-specific DNA binding
          retinoid X receptor binding
          vitamin D response element binding
          calcitriol binding
          lithocholic acid binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P149930 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 574898 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 951748 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 504152 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 706092 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 625315 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 956017 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 369985 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 527230 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 546637 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 367245 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 554361 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 544778 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 156133 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 722789 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 157698 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 812901 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 415865 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 567438 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 483039 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 945061 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 432599 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 799838 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 34877 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 277208 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 811988 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 919344 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 132510 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 741153 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 792102 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 329406 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 694079 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 64051 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 824684 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 186716 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 190152 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 849286 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 100811 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 82345 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 135646 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 84709 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 114625 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 137816 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P149930 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P149930 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P149930 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P276492 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 63840 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 29013 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 55622 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10906741 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10906739 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10906742 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10906744 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10906737 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10906740 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10906745 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10906738 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10906743 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10906736 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369454_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369454_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369454_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369454_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700030581.rn.1 TC0700003827.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369454_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369454_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10906736 - -
          Rat Genome U34 Set J04147_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22067970 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1356241 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_56085 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-j77tp:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline