Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00692260_gH
          See other ATP5G1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Atp5g1
          Gene Name:
          ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial Fo complex, subunit C1 (subunit 9)
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.10: 83895941 - 83898640 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00692260_gH
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Atp5g1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_017311.1 NP_059007.1 4 - 5 351 67
          XM_006247188.2 XP_006247250.1 4 - 5 394 67
          XM_006247189.1 XP_006247251.1 4 - 5 499 67
          GenBank mRNA D13123.1 - 4 - 5 351 67
          FQ209790.1 - 4 - 5 369 67
          FQ210883.1 - 3 - 4 315 67
          FQ216886.1 - 4 - 5 369 67
          FQ217997.1 - 4 - 5 365 67

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Transporter 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Atp5g1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ATP synthase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          ATP synthesis coupled proton transport
          ATP hydrolysis coupled proton transport
          response to ethanol
          ATP metabolic process
          molecular_function
          lipid binding
          hydrogen ion transmembrane transporter activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P121111 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 207945 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 965851 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 23079 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P121111 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P121111 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P121111 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P210486 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700816681 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700816681 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746585 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10713451 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746584 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746587 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746586 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10746583 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10713450 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367599_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367599_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367599_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367599_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000032524.rn.1 TC1000003650.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000032525.rn.1 TC1000003650.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000032523.rn.1 TC1000003650.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1367599_at - -
          Rat Expression Set 230 1367599_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746583 - -
          Rat Genome U34 Set D13123_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21850100 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1370511 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_53448 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-8ltcg:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline