Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00709456_s1
          See other MAFB GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Mafb
          Gene Name:
          v-maf avian musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog B
          Gene Aliases:
          Krml, b-maf
          Chromosome Location:
          Chr.3: 156338993 - 156340913 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00709456_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Mafb
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_019316.1 NP_062189.1 1 551 70
          GenBank mRNA U56241.1 - 1 551 70

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Mafb

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          basic leucine zipper transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription from RNA polymerase II promoter
          segment specification
          respiratory gaseous exchange
          rhombomere 5 development
          rhombomere 6 development
          T cell differentiation in thymus
          brain segmentation
          inner ear morphogenesis
          negative regulation of erythrocyte differentiation
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          thymus development
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          protein binding
          transcription factor binding
          sequence-specific DNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P175364 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 342128 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 920967 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 46122 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P175364 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P175364 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P175364 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1040642 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P175364 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700820563 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 99638 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700820563 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10851394 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10851392 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10851393 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10851391 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387947_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387947_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387947_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387947_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300035779.rn.1 TC0300004656.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300035777.rn.1 TC0300004656.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300035778.rn.1 TC0300004656.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387947_at - -
          Rat Expression Set 230 1387947_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10851391 - -
          Rat Genome U34 Set U56241_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22421123 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1361027 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_53361 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline