Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00709483_m1
          See other GRM6 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Grm6
          Gene Name:
          glutamate receptor, metabotropic 6
          Gene Aliases:
          mGluR6
          Chromosome Location:
          Chr.10: 36345809 - 36360665 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00709483_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Grm6
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_022920.1 NP_075209.1 8 - 9 2271 103
          XM_006246225.2 XP_006246287.1 8 - 9 2410 103
          GenBank mRNA D13963.1 - 8 - 9 2271 103

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000000531.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Grm6

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          signal transduction
          adenylate cyclase-inhibiting G-protein coupled glutamate receptor signaling pathway
          G-protein coupled glutamate receptor signaling pathway
          chemical synaptic transmission
          locomotory behavior
          detection of light stimulus involved in visual perception
          sensory perception of light stimulus
          regulation of synaptic transmission, glutamatergic
          retina development in camera-type eye
          positive regulation of calcium ion import
          adenylate cyclase inhibiting G-protein coupled glutamate receptor activity
          group III metabotropic glutamate receptor activity
          glutamate receptor activity
          protein homodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P072558 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 788418 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 196665 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 525125 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 698331 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 396148 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 680391 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 772793 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 13135 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 639755 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 347006 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 646672 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 15682 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P072558 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P072558 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P072558 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P414242 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P363143 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 5778 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 78188 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733291 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733292 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733284 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733290 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733285 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733287 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733293 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733283 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733286 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733289 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10733282 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371236_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371236_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371235_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387989_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387989_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371235_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371235_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387989_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371236_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371236_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387989_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371235_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000004462.rn.1 TC1000000531.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1371236_at - -
          Rat Expression Set 230 1371236_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387989_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1371235_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387989_at - -
          Rat Expression Set 230 1371235_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733282 - -
          Rat Genome U34 Set D13963_at - -
          Rat Genome U34 Set D13963_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22145727 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-hznln:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline