Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00709509_g1
          See other GNB2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gnb2
          Gene Name:
          guanine nucleotide binding protein (G protein), beta polypeptide 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.12: 22229079 - 22234096 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00709509_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gnb2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031037.2 NP_112299.1 3 - 4 322 93
          GenBank mRNA AF277892.1 - 2 - 3 103 93
          BC065579.1 - 3 - 4 322 5598923 93
          DQ120485.1 - 2 - 3 87 93
          DQ120486.1 - 2 - 3 87 93
          U34959.1 - 2 - 3 93

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Gnb2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          heterotrimeric G-protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          signal transduction
          signal transducer activity
          calcium channel regulator activity
          protein complex binding
          GTPase binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P196456 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 494551 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 205081 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 336293 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 58426 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P196456 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P196456 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P196456 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P196456 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760963 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760956 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760961 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760957 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760959 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760962 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760958 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760960 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760964 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760955 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10760954 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370867_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398863_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398863_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370867_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370867_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370867_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398863_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398863_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370867_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370867_at - -
          Rat Expression Set 230 1398863_at - -
          Rat Expression Set 230 1398863_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760954 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA817892_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI229441_f_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA817892_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21243555 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1357092 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_55151 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline