Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00709600_m1
          See other SLC13A1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slc13a1
          Gene Name:
          solute carrier family 13 (sodium/sulfate symporter), member 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.4: 51121784 - 51199477 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00709600_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slc13a1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031651.1 NP_113839.1 3 - 4 383 104
          GenBank mRNA L19102.1 - 3 - 4 383 104
          U08031.1 - 367 104

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400002543.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Transporter Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Slc13a1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transporter secondary carrier transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          sodium ion transport
          sulfate transport
          sodium ion transmembrane transport
          sulfate transmembrane transport
          secondary active sulfate transmembrane transporter activity
          sodium:sulfate symporter activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P086989 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 557495 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 47727 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 575671 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 135115 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 434161 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 180305 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 395121 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 397776 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 329456 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 895186 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 556563 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 674344 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 718001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 388622 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 10852 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 767402 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 594431 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 270035 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 39873 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 38064 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 577816 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 70024 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 839994 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 65843 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 66054 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 137312 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 85809 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 76285 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 10847 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 566222 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 949978 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 190796 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 74771 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 810131 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 499133 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 678640 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 682622 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 354938 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 553469 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 911571 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 422245 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 42763 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 399219 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 45928 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 370722 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 671814 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 526015 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 127151 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 722185 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 312472 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 645304 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 772732 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 474685 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 122804 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 175506 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 493982 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 22533 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 241773 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 599702 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 393243 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 828292 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 167713 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 144549 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 117353 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 155625 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 130784 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 118515 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 5339 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 135204 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 180615 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 76081 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 91517 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P086989 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P086989 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P086989 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P314702 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P201209 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 49935 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 91644 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 64637 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 102392 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 47882 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 23171 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 48299 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861314 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861319 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861326 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861325 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861313 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861315 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861324 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861311 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861322 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861320 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861312 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861310 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861318 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861317 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861316 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861323 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861321 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10861309 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370468_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370468_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370467_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370467_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370468_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370467_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370468_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370467_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400018015.rn.1 TC0400002543.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370468_at - -
          Rat Expression Set 230 1370467_at - -
          Rat Expression Set 230 1370468_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370467_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10861309 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI233591_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21280496 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1370715 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_58977 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-nrcn4:80/100.66.78.247:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline