Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00709612_m1
          See other TAP1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tap1
          Gene Name:
          transporter 1, ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP)
          Gene Aliases:
          Abcb2, Cim, Tap2
          Chromosome Location:
          Chr.20: 3979302 - 3989669 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00709612_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tap1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_032055.4 NP_114444.2 10 - 11 2024 124
          GenBank mRNA BC101854.1 - 10 - 11 2291 7933924 124
          KC222902.1 - 10 - 11 1965 124
          KC222903.1 - 10 - 11 1965 124
          KC222904.1 - 10 - 11 1965 124
          KC222905.1 - 10 - 11 1782 124
          KC222906.1 - 10 - 11 1965 124
          X57523.1 - 10 - 11 2012 124
          Y10230.1 - 10 - 11 1965 124
          Y10231.1 - 10 - 11 1965 124
          Y10233.1 - 10 - 11 1965 124
          Y10234.1 - 10 - 11 1965 124
          Y10235.1 - 10 - 11 1965 124

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC2000000131.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Transporter 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tap1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ATP-binding cassette (ABC) transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          defense response
          metabolic process
          protein transport
          peptide transport
          intracellular transport of viral protein in host cell
          antigen processing and presentation of endogenous peptide antigen via MHC class I
          protection from natural killer cell mediated cytotoxicity
          cytosol to ER transport
          peptide antigen transport
          transmembrane transport
          nucleotide binding
          ATP binding
          peptide transporter activity
          peptide antigen-transporting ATPase activity
          peptide-transporting ATPase activity
          ATPase activity
          MHC class Ib protein binding
          MHC class I protein binding
          peptide antigen binding
          ATPase activity, coupled to transmembrane movement of substances
          protein homodimerization activity
          ADP binding
          TAP1 binding
          TAP2 binding
          tapasin binding
          protein heterodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P032208 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 908666 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 642870 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 691712 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 622296 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 70646 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 893862 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 418669 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 288146 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 35217 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P032208 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P032208 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P032208 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P451916 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701191847 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 29568 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701191847 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831616 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831608 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831607 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831611 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831615 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831610 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831614 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831613 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831609 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831612 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831617 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10831606 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388149_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375379_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375379_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388149_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375379_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388149_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375379_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388149_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000001050.rn.1 TC2000000131.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000001051.rn.1 TC2000000131.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1375379_at - -
          Rat Expression Set 230 1388149_at - -
          Rat Expression Set 230 1375379_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1388149_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10831606 - -
          Rat Genome U34 Set X57523_g_at - -
          Rat Genome U34 Set X57523_at - -
          Rat Genome U34 Set X57523_at - -
          Rat Genome U34 Set X57523_g_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21235791 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1374617 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_68864 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline