Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00710058_m1
          See other PAFAH2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pafah2
          Gene Name:
          platelet-activating factor acetylhydrolase 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.5: 152606853 - 152635956 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00710058_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pafah2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_177932.2 NP_808793.1 3 - 4 350 99
          XM_006239127.2 XP_006239189.1 4 - 5 651 99
          XM_008764144.1 XP_008762366.1 4 - 5 653 99
          GenBank mRNA AY225592.1 - 3 - 4 350 99

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500001656.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pafah2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protein modifying enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          lipid catabolic process
          negative regulation of apoptotic process
          1-alkyl-2-acetylglycerophosphocholine esterase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P080321 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 871282 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 748279 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 973335 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 695661 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 849383 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 489950 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 844815 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 221500 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 858786 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 373553 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 307109 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 948092 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 390447 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 171327 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 49590 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 80812 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 154263 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 178369 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P080321 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P080321 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P080321 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P351136 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 4790 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 21138 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 95909 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10872792 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10872798 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10872797 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10872793 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10872796 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10872795 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10872800 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10872799 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10872794 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10872791 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10872790 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500011950.rn.1 TC0500001656.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500011949.rn.1 TC0500001656.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10872790 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21867384 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1348861 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_63787 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline