Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00710251_m1
          See other ENTPD3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Entpd3
          Gene Name:
          ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 3
          Gene Aliases:
          NTPDase3
          Chromosome Location:
          Chr.8: 129201000 - 129232436 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00710251_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Entpd3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_178106.2 NP_835207.1 7 - 8 1047 95
          XM_006244097.2 XP_006244159.1 8 - 9 1407 95
          GenBank mRNA AJ437217.1 - 7 - 8 1047 95

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0800001765.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Entpd3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          hydrolase nucleotide phosphatase phosphatase metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          nucleoside diphosphate catabolic process
          nucleoside triphosphate catabolic process
          5'-nucleotidase activity
          nucleoside-diphosphatase activity
          nucleoside-triphosphatase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P712801 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 349298 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 330323 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 48482 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 97704 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 15828 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 773456 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 805189 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 320111 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 574646 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 587906 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 174926 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 319062 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 116108 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 507617 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 678002 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 660581 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 194584 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 50006 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 723189 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 840357 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 77783 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 173427 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 151751 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P712801 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P712801 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P712801 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P712801 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 84566 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 11964 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 35865 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10914357 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10914361 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10914363 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10914359 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10914362 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10914365 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10914356 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10914360 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10914355 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10914358 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10914364 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10914354 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384866_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384866_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384866_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384866_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800014093.rn.1 TC0800001765.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800014086.rn.1 TC0800001765.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800014087.rn.1 TC0800001765.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800014092.rn.1 TC0800001765.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800014082.rn.1 TC0800001765.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800014084.rn.1 TC0800001765.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800014088.rn.1 TC0800001765.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800014091.rn.1 TC0800001765.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800014085.rn.1 TC0800001765.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800014089.rn.1 TC0800001765.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800014090.rn.1 TC0800001765.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1384866_at - -
          Rat Expression Set 230 1384866_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10914354 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI070096_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21331847 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1352156 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_70059 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline