Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00710371_m1
          See other LHFPL1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Lhfpl1
          Gene Name:
          lipoma HMGIC fusion partner-like 1
          Gene Aliases:
          Lhfp
          Chromosome Location:
          Chr.X: 116577283 - 116638637 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00710371_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Lhfpl1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_181085.2 NP_851599.1 2 - 3 774 91
          XM_008773405.1 XP_008771627.1 3 - 4 807 91
          GenBank mRNA AY253667.1 - 2 - 3 774 91

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0X00002296.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Lhfpl1

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P337077 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 792728 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 59785 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 613508 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 586691 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 358696 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 30188 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 848549 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 893006 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 298644 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 649329 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 786852 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 331589 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 789756 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 187954 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 229625 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 845278 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 3814 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 487156 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 512834 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 865769 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 163887 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 854503 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 755420 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 192054 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 597694 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 668188 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 305403 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 639835 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 941639 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 891120 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 736264 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 606460 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 406803 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 660952 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 49348 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 457656 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 140247 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 676355 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 161964 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 116292 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 16107 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 7127 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 7847 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 132456 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P337077 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P337077 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P337077 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P337077 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 64491 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 31945 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 79559 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 262 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10932722 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10932723 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10932725 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10932724 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10932721 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0X00014388.rn.1 TC0X00002296.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10932721 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20768244 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1357108 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_69646 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline