Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00710684_m1
          See other KLHL24 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Klhl24
          Gene Name:
          kelch-like family member 24
          Gene Aliases:
          Dre1
          Chromosome Location:
          Chr.11: 84613101 - 84643674 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00710684_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Klhl24
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_181473.2 NP_852138.2 2 - 3 1069 72
          GenBank mRNA AB101615.1 - 1 - 2 921 72
          BC092204.1 - 2 - 3 1069 7312023 72
          FQ219171.1 - 3 - 4 1152 72

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1100001954.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Klhl24

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P21118 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 215133 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 404237 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 547872 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 418957 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 609092 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 38267 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 573219 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 337761 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 590759 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 306455 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 30342 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 826079 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 694667 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 759962 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 934372 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 964932 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 125785 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 588054 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 228577 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 288119 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 682997 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 268505 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 258254 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 154115 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 7842 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 125257 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P21118 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P21118 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P21118 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P21118 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P835214 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 102225 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 13396 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 30310 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755537 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755543 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755538 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755536 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755535 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755534 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755541 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755540 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755539 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10755533 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386611_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383300_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383110_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386611_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383300_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383110_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1383110_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1383110_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1383300_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1383300_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1386611_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1386611_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100012825.rn.1 TC1100001954.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100012827.rn.1 TC1100001954.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100012830.rn.1 TC1100001954.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100012826.rn.1 TC1100001954.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100012829.rn.1 TC1100001954.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1386611_at - -
          Rat Expression Set 230 1386611_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1383110_at - -
          Rat Expression Set 230 1383300_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1383300_at - -
          Rat Expression Set 230 1383110_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755533 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA874906_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI145238_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI233404_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21083578 - -
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21452899 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1651132 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_61218 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline