Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00710898_m1
          See other PIGU GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pigu
          Gene Name:
          phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis, class U
          Gene Aliases:
          Cdc91l1, sakura
          Chromosome Location:
          Chr.3: 150803096 - 150885730 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00710898_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pigu
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_181637.1 NP_853668.1 7 - 8 638 79
          XM_006235325.2 XP_006235387.1 8 - 9 889 79
          XM_008762347.1 XP_008760569.1 5 - 6 986 79
          GenBank mRNA AB086841.1 - 7 - 8 673 79

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300005100.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pigu

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          GPI anchor biosynthetic process
          attachment of GPI anchor to protein
          regulation of JAK-STAT cascade
          GPI-anchor transamidase activity
          GPI anchor binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P043456 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 763148 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 451101 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 413633 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 652844 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 942353 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 869555 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 86476 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 726248 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 244064 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 219057 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 219122 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 584735 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 812238 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 825637 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 61387 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 589952 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 273520 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 551532 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 550641 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 305528 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 645753 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 413312 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 939227 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 741661 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 79596 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 831401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 199334 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 513689 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 860825 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 796857 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 669631 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 184720 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 133952 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 775025 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 510328 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 154104 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 902244 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 426631 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 878002 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 134165 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 808114 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 535530 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 524795 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 948016 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 169086 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 4211 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 379879 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 71103 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 745084 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 491851 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 121075 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 571080 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 382496 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 25483 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 55057 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 39853 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 110180 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 140579 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 106249 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 79308 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 172587 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 3249 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P043456 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P043456 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P043456 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P515257 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 23140 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 88076 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 13302 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 89012 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 41501 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 9618 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 57546 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850996 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850991 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850995 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850992 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850994 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850998 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10851002 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850993 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850997 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10850990 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374357_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374357_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374357_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374357_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300039495.rn.1 TC0300005100.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1374357_at - -
          Rat Expression Set 230 1374357_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10850990 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21727996 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1370471 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_63884 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline