Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00711020_m1
          See other RHOT2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rhot2
          Gene Name:
          ras homolog family member T2
          Gene Aliases:
          Miro2
          Chromosome Location:
          Chr.10: 15205945 - 15211739 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00711020_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rhot2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_181823.1 NP_861544.1 5 - 6 589 61
          GenBank mRNA AY303973.1 - 5 - 6 589 61

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Rhot2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          small GTPase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          small GTPase mediated signal transduction
          metabolic process
          cellular homeostasis
          mitochondrion transport along microtubule
          mitochondrial outer membrane permeabilization
          GTPase activity
          calcium ion binding
          GTP binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P052660 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 707753 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 235314 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 447792 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 915304 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 259921 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 737565 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 72429 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 145178 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P052660 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P052660 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P052660 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P10967 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1052504 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 63041 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 33531 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741563 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741571 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741561 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741575 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741568 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741567 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741564 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741574 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741558 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741562 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741577 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741576 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741566 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741557 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741565 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741569 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741572 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741570 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741556 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741559 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741573 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741560 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10741555 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374534_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374534_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374534_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374534_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1374534_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1374534_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741555 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI009760_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI233243_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21293880 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1361529 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_62537 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline