Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00755085_m1
          See other YWHAH GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ywhah
          Gene Name:
          tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, eta
          Gene Aliases:
          14-3-3e
          Chromosome Location:
          Chr.14: 83053041 - 83062424 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00755085_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ywhah
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_013052.1 NP_037184.1 1 - 2 264 94
          GenBank mRNA BC081825.1 - 1 - 2 289 7192904 94
          D17445.1 - 1 - 2 264 94

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1400002118.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ywhah

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of sodium ion transport
          glucocorticoid catabolic process
          intracellular protein transport
          biological_process
          substantia nigra development
          glucocorticoid receptor signaling pathway
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          negative regulation of dendrite morphogenesis
          membrane depolarization during action potential
          regulation of sodium ion transmembrane transporter activity
          molecular_function
          actin binding
          protein binding
          sodium channel regulator activity
          enzyme binding
          protein domain specific binding
          glucocorticoid receptor binding
          ion channel binding
          protein heterodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P794901 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 36884 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 127636 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 474151 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 30250 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 599175 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 775516 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 880996 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 645925 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 46242 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P794901 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P794901 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P794901 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P226908 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P794901 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700184308 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 40915 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700184308 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777830 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777831 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10777829 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367693_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367693_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367693_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367693_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400015419.rn.1 TC1400002118.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400015415.rn.1 TC1400002118.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400015416.rn.1 TC1400002118.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1367693_at - -
          Rat Expression Set 230 1367693_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10777829 - -
          Rat Genome U34 Set D17445_at - -
          Rat Genome U34 Set D17445_g_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22314991 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1373292 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_62034 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline