Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00755182_g1
          See other CYP2B12 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cyp2b12
          Gene Name:
          cytochrome P450, family 2, subfamily b, polypeptide 12
          Gene Aliases:
          Cyp2b15
          Chromosome Location:
          Chr.1: 83511167 - 83522965 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00755182_g1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Cyp2b12
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_017156.1 NP_058852.1 521 80
          GenBank mRNA X63545.1 - 521 80

          Back To Top

          추가 정보


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect transcript(s) from off target gene(s). Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cyp2b12

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxidoreductase oxygenase metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          xenobiotic metabolic process
          epoxygenase P450 pathway
          exogenous drug catabolic process
          oxidation-reduction process
          iron ion binding
          arachidonic acid epoxygenase activity
          steroid hydroxylase activity
          oxidoreductase activity, acting on paired donors, with incorporation or reduction of molecular oxygen, reduced flavin or flavoprotein as one donor, and incorporation of one atom of oxygen
          oxygen binding
          heme binding
          aromatase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P137037 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 564399 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 892194 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 615232 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 854757 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 727971 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 303783 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 77111 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 313256 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 101475 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 687743 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 259158 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 651058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 445431 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 743642 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 29239 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 891171 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 724747 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 852024 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 7464 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 1259 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 14369 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 93972 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 3116 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 35279 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 124706 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P137037 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P137037 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P137037 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P191762 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P316194 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 63386 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 6494 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 99882 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705257 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705260 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705255 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705248 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705254 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705253 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705251 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705262 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705252 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705258 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705250 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705247 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705249 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10705256 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10705246 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387722_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387722_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387722_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387722_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100008006.rn.1 TC0100001100.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100008010.rn.1 TC0100001100.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100008009.rn.1 TC0100001100.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100008008.rn.1 TC0100001100.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100008012.rn.1 TC0100001100.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100008007.rn.1 TC0100001100.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100008016.rn.1 TC0100001100.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100008018.rn.1 TC0100001100.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100008011.rn.1 TC0100001100.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387722_at - -
          Rat Expression Set 230 1387722_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705246 - -
          Rat Genome U34 Set X63545_at - -
          Rat Genome U34 Set X63545_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21623968 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1362631 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1373225 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_70209 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline