Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00756519_m1
          See other UGT2B1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ugt2b1
          Gene Name:
          UDP glucuronosyltransferase 2 family, polypeptide B1
          Gene Aliases:
          2B1, Udpgtr2, Ugt2b17
          Chromosome Location:
          Chr.14: 22724399 - 22736148 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00756519_m1
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ugt2b1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_173295.1 NP_775417.1 1 - 2 747 148
          GenBank mRNA M13506.1 - 1 - 2 747 148

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1400000316.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ugt2b1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          metabolic process
          flavonoid biosynthetic process
          drug metabolic process
          response to lipopolysaccharide
          cellular glucuronidation
          flavonoid glucuronidation
          biphenyl catabolic process
          cellular response to ethanol
          cellular response to growth hormone stimulus
          cellular response to glucocorticoid stimulus
          cellular response to testosterone stimulus
          retinoic acid binding
          glucuronosyltransferase activity
          transferase activity, transferring hexosyl groups

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P372277 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 436302 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 901312 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 917176 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 10714 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 497436 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 633063 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 172622 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P372277 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P372277 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P372277 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P372277 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701257628 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701342636 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 101276 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 104018 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701342636 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701257628 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10771991 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10771990 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10771989 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10771992 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10771988 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370698_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370698_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370698_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370698_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400002598.rn.1 TC1400000316.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400002601.rn.1 TC1400000316.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400002597.rn.1 TC1400000316.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400002596.rn.1 TC1400000316.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400002599.rn.1 TC1400000316.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400002600.rn.1 TC1400000316.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370698_at - -
          Rat Expression Set 230 1370698_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10771988 - -
          Rat Genome U34 Set M13506_at - -
          Rat Genome U34 Set M13506_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21554416 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1363130 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_52499 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline