Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00788118_m1
          See other ZP3R GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zp3r
          Gene Name:
          zona pellucida 3 receptor
          Gene Aliases:
          sp56
          Chromosome Location:
          Chr.13: 47286374 - 47331202 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00788118_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zp3r
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001270844.1 NP_001257773.1 10 - 11 1496 75
          NM_001270845.1 NP_001257774.1 10 - 11 1418 75
          NM_182815.2 NP_877967.2 11 - 12 1613 75
          XM_006249713.2 XP_006249775.1 11 - 12 1706 75
          XM_008769436.1 XP_008767658.1 10 - 11 1628 75
          XM_008769437.1 XP_008767659.1 11 - 12 1629 75
          XM_008769438.1 XP_008767660.1 11 - 12 1612 75
          XM_008769439.1 XP_008767661.1 10 - 11 1512 75
          XM_008769440.1 XP_008767662.1 11 - 12 1799 75
          GenBank mRNA AY278363.1 - 11 - 12 1613 75
          AY278364.1 - 10 - 11 1418 75
          BC079287.1 - 10 - 11 1475 7134311 75

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1300001361.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Zp3r

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          binding of sperm to zona pellucida

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P164429 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P023043 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 611565 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 958297 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 584000 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 538606 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 663607 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 865548 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 300104 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 397521 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 484643 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 711130 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 574696 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 920180 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 742784 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 238324 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 31679 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 77370 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 739078 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 949069 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 62955 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 901242 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 721071 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 48824 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 733169 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 137926 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 184797 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 67727 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 865334 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 98526 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 130328 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 66108 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 151698 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P164429 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P023043 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P164429 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P023043 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P023043 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P164429 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P313464 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 79586 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 100195 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 9724 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 87838 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10767409 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10767413 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10767408 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10767416 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10767419 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10767410 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10767411 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10767415 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10767417 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10767421 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10767412 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10767420 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10767414 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10767418 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10767407 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300008947.rn.1 TC1300001361.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300008946.rn.1 TC1300001361.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10767407 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21269306 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1371162 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_64231 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline